Få mere at vide
2-Amino-6-(trifluoromethyl)benzothiazol, 97+%
Artikelnummer. 11499540
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11499540 250 mg 250mg
11409550 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11499540 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H50359.MD
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-11-2026
CAS: 777-12-8 | C8H5F3N2S | 218,197 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 777-12-8
Molekylær formel C8H5F3N2S
Molekylvægt (g/mol) 218.197
MDL nummer MFCD00269597
InChI nøgle WEDYEBJLWMPPOK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-amino-6-trifluoromethyl benzothiazole, 6-trifluoromethyl benzo d thiazol-2-amine, 6-trifluoromethyl-1,3-benzothiazol-2-amine, 2-amino-6-trifluoromethyl-1,3-benzothiazole, 2-amino-6-trifluoromethylbenzothiazole, 6-trifluoromethyl-benzothiazol-2-ylamine, 2-benzothiazolamine, 6-trifluoromethyl, 2-amino-6-trifluoromethyl-1,3-benzothiazol, 6-trifluoromethyl-1,3-benzothiazol-2-ylamine, 6-trifluoromethyl benzothiazole-2-ylamine
PubChem CID 2735955
IUPAC navn 6-(trifluormethyl)-1,3-benzothiazol-2-amin
SMIL C1=CC2=C(C=C1C(F)(F)F)SC(=N2)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Amino-6-(trifluoromethyl)benzothiazole
Mængde 250 mg
Formel vægt 218.2