Få mere at vide
2-Amino-6-(trifluoromethoxy)benzothiazol, 98%
Artikelnummer. 15467858
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15467858 25 g 25g
15457858 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15467858 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H61328.14
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 1744-22-5 | C8H5F3N2OS | 234,196 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1744-22-5
Molekylær formel C8H5F3N2OS
Molekylvægt (g/mol) 234.196
MDL nummer MFCD00210213
InChI nøgle FTALBRSUTCGOEG-UHFFFAOYSA-N
Synonym riluzole, rilutek, 2-amino-6-trifluoromethoxy benzothiazole, 6-trifluoromethoxy benzo d thiazol-2-amine, 6-trifluoromethoxy-1,3-benzothiazol-2-amine, riluzolum, riluzol, 2-amino-6-trifluoromethoxybenzothiazole, riluzole hcl, riluzol inn-spanish
PubChem CID 5070
ChEBI CHEBI:8863
IUPAC navn 6-(trifluormethoxy)-1,3-benzothiazol-2-amin
SMIL C1=CC2=C(C=C1OC(F)(F)F)SC(=N2)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Amino-6-(trifluoromethoxy)benzothiazole
Smeltepunkt 114 °C til 118 °C
Farve Hvid til gul
Mængde 25 g
FN nummer UN2811
Beilstein 748759
Formel vægt 234.2
Procent renhed 98%
Fysisk form Fast stof