Få mere at vide
2-Amino-6-(trifluoromethoxy)benzothiazol, 98%
Artikelnummer. 15457858
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15457858 5 g 5g
15467858 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15457858 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H61328.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-09-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 1744-22-5 | C8H5F3N2OS | 234,196 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1744-22-5
Molekylær formel C8H5F3N2OS
Molekylvægt (g/mol) 234.196
MDL nummer MFCD00210213
InChI nøgle FTALBRSUTCGOEG-UHFFFAOYSA-N
Synonym riluzole, rilutek, 2-amino-6-trifluoromethoxy benzothiazole, 6-trifluoromethoxy benzo d thiazol-2-amine, 6-trifluoromethoxy-1,3-benzothiazol-2-amine, riluzolum, riluzol, 2-amino-6-trifluoromethoxybenzothiazole, riluzole hcl, riluzol inn-spanish
PubChem CID 5070
ChEBI CHEBI:8863
IUPAC navn 6-(trifluormethoxy)-1,3-benzothiazol-2-amin
SMIL C1=CC2=C(C=C1OC(F)(F)F)SC(=N2)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Amino-6-(trifluoromethoxy)benzothiazole
Smeltepunkt 114°C to 118°C
Farve Hvid til gul
Mængde 5 g
FN nummer UN2811
Beilstein 748759
Formel vægt 234.2
Procent renhed 98%
Fysisk form Fast stof