Learn More
2-Amino-6-(trifluoromethoxy)benzothiazole, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7053709
Click to view available options
Quantity:
5 g
25 g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
1744-22-5
C8H5F3N2OS
234.196
MFCD00210213
FTALBRSUTCGOEG-UHFFFAOYSA-N
riluzole, rilutek, 2-amino-6-trifluoromethoxy benzothiazole, 6-trifluoromethoxy benzo d thiazol-2-amine, 6-trifluoromethoxy-1,3-benzothiazol-2-amine, riluzolum, riluzol, 2-amino-6-trifluoromethoxybenzothiazole, riluzole hcl, riluzol inn-spanish
5070
CHEBI:8863
6-(trifluoromethoxy)-1,3-benzothiazol-2-amine
C1=CC2=C(C=C1OC(F)(F)F)SC(=N2)N
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
1744-22-5
C8H5F3N2OS
234.196
MFCD00210213
FTALBRSUTCGOEG-UHFFFAOYSA-N
riluzole, rilutek, 2-amino-6-trifluoromethoxy benzothiazole, 6-trifluoromethoxy benzo d thiazol-2-amine, 6-trifluoromethoxy-1,3-benzothiazol-2-amine, riluzolum, riluzol, 2-amino-6-trifluoromethoxybenzothiazole, riluzole hcl, riluzol inn-spanish
5070
CHEBI:8863
6-(trifluoromethoxy)-1,3-benzothiazol-2-amine
C1=CC2=C(C=C1OC(F)(F)F)SC(=N2)N
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Melting Point 114°C to 118°C
Color White to Yellow
Quantity 5 g
UN Number UN2811
Beilstein 748759
Formula Weight 234.2
Percent Purity 98%
Physical Form Solid
Chemical Name or Material 2-Amino-6-(trifluoromethoxy)benzothiazole