Få mere at vide
2-Amino-6-purinethiol, 95%, ACROS Organics™
Artikelnummer. 10771345 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10771345 250 mg Glass bottle 250mg
10419780 1 g Glass bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10771345 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 104482500
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Kemiske identifikatorer
CAS 154-42-7
Molekylær formel C5H5N5S
Molekylvægt (g/mol) 167.19
MDL nummer MFCD00233553
InChI nøgle WYWHKKSPHMUBEB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-thioguanine, thioguanine, tioguanine, 2-amino-6-mercaptopurine, 6-mercaptoguanine, tioguanin, tabloid, lanvis, 2-amino-6-purinethiol, 2-aminopurine-6-thiol
PubChem CID 2723601
ChEBI CHEBI:9555
IUPAC navn 2-amino-6,7-dihydro-3H-purine-6-thione
SMIL NC1=NC(=S)C2=C(N1)N=CN2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Amino-6-purinethiol
CAS min % 94.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt >360.0°C
Farve Yellow to Green
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 95%
Emballage Glass bottle
Mængde 250 mg
Beilstein 26, IV, 3926
Merck Index 15, 9490
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble in water. Other solubilities: soluble in an aqueous naoh solution
Formel vægt 167.19
Procent renhed 95%
Fysisk form Powder
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Amino-6-purinethiol
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Kimcellemutaqenicitet Kategori 2
Faresætning
  • H341-Mistænkt for at forårsage genetiske defekter.
  • H301-Giftig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P264-Vask ansigtet, hænderne o grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge