Få mere at vide
(-)-2-Amino-6-propionamido-tetrahydrobenzothiazole, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (-)-2-Amino-6-propionamido-tetrahydro-benzothiazole |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H15N3OS/c1-2-9(14)12-6-3-4-7-8(5-6)15-10(11)13-7/h6H,2-5H2,1H3,(H2,11,13)(H,12,14)/t6-/m0/s1 |
| Formel vægt | 225.0936 |
| Procent renhed | >95% |