Få mere at vide
2-amino-6-pikolin, 98%
Artikelnummer. 10409590 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
2.5kg
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10409590 5 g Glasflaske 5g
10754401 100 g Glasflaske 100g
10754591 500 g Glasflaske 500g
10626914 2.5 kg Glasflaske 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10409590 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 104400050
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 1824-81-3 | C6H8N2 | 108,14 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1824-81-3
Molekylær formel C6H8N2
Molekylvægt (g/mol) 108.14
MDL nummer MFCD00006331
InChI nøgle QUXLCYFNVNNRBE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-amino-6-methylpyridine, 2-amino-6-picoline, 6-amino-2-picoline, 2-pyridinamine, 6-methyl, 6-methyl-2-pyridinamine, 6-methyl-2-pyridylamine, 6-methyl-2-aminopyridine, 2-picoline, 6-amino, 6-amino-2-methylpyridine, pyridine, 2-amino-6-methyl
PubChem CID 15765
IUPAC navn 6-methylpyridin-2-amin
SMIL CC1=CC=CC(N)=N1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Amino-6-picoline
Navn note 98%
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 40 °C til 45 °C
Farve Gul
Kogepunkt 208 °C til 209 °C
Flammepunkt 103 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 97,5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Mængde 5 g
Beilstein 22, V,9, 210
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: frit opløselig. Andre opløseligheder: opløselige i alkoholer og klorerede opløsningsmidler, sparsomt opløselige i toluen
Formel vægt 108.14
Procent renhed 98%
Fysisk form Krystallinsk lavtsmeltende faststof
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Amino-6-picoline
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H311-Giftig ved hudkontakt.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H301-Giftig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.