Få mere at vide
2-Amino-6-nitrobenzothiazole, 96%
Artikelnummer. 10133971 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
25 g
Emballage:
Plastic bottle
Pakningsstørrelse:
25g
Artikelnummer. 10133971
Brand: Thermo Scientific Acros 183740250
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 6285-57-0 | C7H5N3O2S | 195.2 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Amino-6-nitrobenzothiazole
Navn note 97%
CAS 6285-57-0
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 247°C to 252°C
Analyseprocentområde 95% min. (HPLC)
Emballage Plastic bottle
Molekylær formel C7H5N3O2S
MDL nummer MFCD00005786
Mængde 25 g
Beilstein 27, II, 232
Synonym 2-amino-6-nitrobenzothiazole, 6-nitrobenzo d thiazol-2-amine, 2-benzothiazolamine, 6-nitro, 6-nitrobenzothiazol-2-amine, 6-nitro-2-aminobenzothiazole, 2-amino-6-nitro benzothiazole, 6-nitro-2-benzothiazolamine, benzothiazole, 2-amino-6-nitro, ccris 1391, 6-nitro-benzothiazol-2-ylamine
InChI nøgle GPNAVOJCQIEKQF-UHFFFAOYSA-N
SMIL C1=CC2=C(C=C1[N+](=O)[O-])SC(=N2)N
IUPAC navn 6-nitro-1,3-benzothiazol-2-amine
Molekylvægt (g/mol) 195.2
PubChem CID 22704
Formel vægt 195.2
Procent renhed 96%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Amino-6-nitrobenzothiazole
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.