Få mere at vide
2-Amino-6-nitrobenzoic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Amino-6-nitrobenzoic Acid |
| CAS | 50573-74-5 |
| Molekylær formel | C7H6N2O4 |
| Mængde | 2.5 g |
| Synonym | 6-Nitroanthranilic Acid, NSC 36953 |
| InChI formel | InChI=1S/C7H6N2O4/c8-4-2-1-3-5(9(12)13)6(4)7(10)11/h1-3H,8H2,(H,10,11) |
| SMIL | O=C(O)C=1C(N)=CC=CC1N(=O)=O |
| IUPAC navn | 2-amino-6-nitrobenzoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 182.13 |
| Formel vægt | 182.0328 |