Få mere at vide
2-Amino-6-methylpyrimidin-4(3H)-on, TRC
Artikelnummer. 30339900
Skift visning
Mængde:
10 g
Artikelnummer. Mængde
30339900 10 g
1 options
Artikelnummer. 30339900 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA89814310G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Amino-6-methyl-4-pyrimidinol
CAS 3977-29-5
Molekylær formel C5 H7 N3 O
Mængde 10 g
Synonym 2-Amino-6-methyl-4-pyrimidinol
InChI formel InChI=1S/C5H7N3O/c1-3-2-4(9)8-5(6)7-3/h2H,1H3,(H3,6,7,8,9)
SMIL Cc1cc(O)nc(N)n1
IUPAC navn 2-amino-6-methylpyrimidin-4-ol
Molekylvægt (g/mol) 125.13
Formel vægt 125.0589