Få mere at vide
2-amino-6-methylpyridin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11428663
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11428663 100 g 100g
11438663 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11428663 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A10444.22
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 1824-81-3 | C6H8N2 | 108.14 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1824-81-3
Molekylær formel C6H8N2
Molekylvægt (g/mol) 108.14
MDL nummer MFCD00006331
InChI nøgle QUXLCYFNVNNRBE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-amino-6-methylpyridine, 2-amino-6-picoline, 6-amino-2-picoline, 2-pyridinamine, 6-methyl, 6-methyl-2-pyridinamine, 6-methyl-2-pyridylamine, 6-methyl-2-aminopyridine, 2-picoline, 6-amino, 6-amino-2-methylpyridine, pyridine, 2-amino-6-methyl
PubChem CID 15765
IUPAC navn 6-methylpyridin-2-amin
SMIL CC1=CC=CC(N)=N1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Amino-6-methylpyridine
Smeltepunkt 41°C to 45°C
Kogepunkt 208°C to 209°C
Flammepunkt 103°C (217°F)
Lugt Unpleasant
Mængde 100 g
FN nummer UN2811
Beilstein 107048
Følsomhed Hygroscopic
Formel vægt 108.14
Procent renhed 99%