Få mere at vide
2-Amino-6-methylisonicotinic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Amino-6-methylisonicotinic Acid |
| CAS | 65169-64-4 |
| Molekylær formel | C7 H8 N2 O2 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | 2-Amino-6-methyl-4-pyridinecarboxylic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C7H8N2O2/c1-4-2-5(7(10)11)3-6(8)9-4/h2-3H,1H3,(H2,8,9)(H,10,11) |
| SMIL | Cc1cc(cc(N)n1)C(=O)O |
| IUPAC navn | 2-amino-6-methylpyridine-4-carboxylic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 152.151 |
| Formel vægt | 152.059 |