Få mere at vide
2-Amino-6-methyldipyrido[1,2-a:3',2'-d]imidazole Hydrochloride Hydrate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Amino-6-methyldipyrido[1,2-a:3',2'-d]imidazole Hydrochloride Hydrate |
| Mængde | 5 mg |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Formel vægt | 252.0778 |
| MDL nummer | MFCD00210744 |
| Renhed | >95% (HPLC) |
| Molekylvægt (g/mol) | 252.7, 252.70 |
| InChI nøgle | WSBNFZWVPJAQMQ-UHFFFAOYSA-N |
| SMIL | O.Cl.CC1=CC=CN2C1=NC1=CC=C(N)N=C21 |
| IUPAC navn | 10-methyl-1,3,8-triazatricyclo[7.4.0.0²,⁷]trideca-2,4,6,8,10,12-hexaen-4-amine hydrate hydrochloride |