Få mere at vide
2-amino-6-methylbenzothiazol, 99%
Artikelnummer. 11435397
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11435397 100 g 100g
11425397 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11435397 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B23422.22
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 31-08-2026
CAS: 2536-91-6 | C8H8N2S | 164,23 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2536-91-6
Molekylær formel C8H8N2S
Molekylvægt (g/mol) 164.23
MDL nummer MFCD00005789
InChI nøgle DZWTXWPRWRLHIL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-amino-6-methylbenzothiazole, 6-methylbenzo d thiazol-2-amine, 2-benzothiazolamine, 6-methyl, 6-methyl-2-aminobenzothiazole, 2-methylbenzothiazol-2-amine, 6-methyl-2-benzothiazolylamine, benzothiazole, 2-amino-6-methyl, 6-methyl-benzothiazol-2-ylamine, 2-amino-6-methyl-benzothiazole, 6-methyl-2-benzothiazolamine
PubChem CID 17335
IUPAC navn 6-methyl-1,3-benzothiazol-2-amin
SMIL CC1=CC=C2N=C(N)SC2=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Amino-6-methylbenzothiazole
Smeltepunkt 139°C to 142°C
Mængde 100 g
Formel vægt 164.22
Procent renhed 99%