Få mere at vide
2-amino-6-methylbenzothiazol, 99%
Artikelnummer. 11425397
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11425397 25 g 25g
11435397 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11425397 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. B23422.14
 Begrænset vare
På lager
Add to basket
CAS: 2536-91-6 | C8H8N2S | 164,23 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 2536-91-6
Molekylær formel C8H8N2S
Molekylvægt (g/mol) 164.23
MDL nummer MFCD00005789
InChI nøgle DZWTXWPRWRLHIL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-amino-6-methylbenzothiazole, 6-methylbenzo d thiazol-2-amine, 2-benzothiazolamine, 6-methyl, 6-methyl-2-aminobenzothiazole, 2-methylbenzothiazol-2-amine, 6-methyl-2-benzothiazolylamine, benzothiazole, 2-amino-6-methyl, 6-methyl-benzothiazol-2-ylamine, 2-amino-6-methyl-benzothiazole, 6-methyl-2-benzothiazolamine
PubChem CID 17335
IUPAC navn 6-methyl-1,3-benzothiazol-2-amin
SMIL CC1=CC=C2N=C(N)SC2=C1
Specifications
Kemisk navn eller materiale 2-Amino-6-methylbenzothiazole
Smeltepunkt 139°C to 142°C
Mængde 25 g
Formel vægt 164.22
Procent renhed 99%
compliance-icons
Product Identifier
  • 2-Amino-6-methylbenzothiazole
Signal Word
  • Advarsel
Hazard Category
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Hazard Statement
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Precautionary Statement
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-Amino-6-methylbenzothiazole