Få mere at vide
2-amino-6-methylbenzamide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-amino-6-methylbenzamide |
| CAS | 1885-31-0 |
| Molekylær formel | C8H10N2O |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H10N2O/c1-5-3-2-4-6(9)7(5)8(10)11/h2-4H,9H2,1H3,(H2,10,11) |
| SMIL | Cc1cccc(N)c1C(=O)N |
| IUPAC navn | 2-amino-6-methylbenzamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 150.17 |
| Formel vægt | 150.0793 |