Få mere at vide
2-Amino-6-methyl-4(3H)-quinazolone, 96%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11333586
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11333586 1 g 1g
11343586 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11333586 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L14558.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Det bruges som et mellemprodukt til farmaceutiske produkter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Det er ansat som et mellemprodukt til farmaceutiske
produkter.
Opløselighed Lidt opløseligt i
vand.
Noter
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 50440-82-9
Molekylær formel C9H9N3O
Molekylvægt (g/mol) 175.191
MDL nummer MFCD00236015
InChI nøgle DJYDUJAKTAWKTN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-amino-6-methylquinazolin-4 3h-one, 2-amino-6-methyl-4 3h-quinazolone, 2-amino-6-methyl-3h-quinazolin-4-one, 2-amino-6-methyl-4 3h-quinazolinone, acmc-1aogs, chembl7222, 2-amino-4-hydroxy-6-methylquinazoline, 2-amino-6-methylquinazolin-4 1h-one, 6-methyl-2-aminoquinazolin-4 3h-one, 2-amino-6-methyl-3-hydroquinazolin-4-one
PubChem CID 4151444
IUPAC navn 2-amino-6-methyl-lH-quinazolin-4-on
SMIL CC1=CC2=C(C=C1)NC(=NC2=O)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Amino-6-methyl-4(3H)-quinazolone
Smeltepunkt >300°C
Mængde 1 g
Beilstein 609421
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water.
Formel vægt 175.19
Procent renhed 96%