Få mere at vide
2-Amino-6-methyl-3-nitropyridine, 98%
Artikelnummer. 15498288
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15498288 25 g 25g
15488288 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15498288 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H61729.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 21901-29-1 | C6H7N3O2 | 153.141 g/mol
2-Amino-6-methyl-3-nitropyridin anvendes som mellemprodukt i organisk syntese og anvendes i medicin.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 2-Amino-6-methyl-3-nitropyridin anvendes som mellemprodukt i organisk syntese og anvendes i
medicin.
Opløselighed
Lidt opløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares på et køligt, tørt og godt ventileret sted. Opbevar beholderen tæt lukket beholder. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 21901-29-1
Molekylær formel C6H7N3O2
Molekylvægt (g/mol) 153.141
MDL nummer MFCD00047443
InChI nøgle LCJXSRQGDONHRK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-amino-3-nitro-6-picoline, 2-amino-6-methyl-3-nitropyridine, 2-amino-3-nitro-6-methylpyridine, 6-amino-5-nitro-2-picoline, 6-methyl-3-nitro-pyridin-2-ylamine, 6-methyl-3-nitro-2-pyridinamine, 2-pyridinamine, 6-methyl-3-nitro, 6-methyl-3-nitro-2-pyridylamine, 6-methyl-3-nitropyridin-2-amin, 2-amino-3-nitro-6-picoline 2-amino-6-methyl-3-nitropyridine
PubChem CID 226028
IUPAC navn 6-methyl-3-nitropyridin-2-amin
SMIL CC1=NC(=C(C=C1)[N+](=O)[O-])N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Amino-6-methyl-3-nitropyridine
Mængde 25 g
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water.
Formel vægt 153.14
Procent renhed 98%
Fysisk form Fast stof