Få mere at vide
2-Amino-6-methoxypyridine, 97%
Artikelnummer. 15482749
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15482749 5 g 5g
15492749 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15482749 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H66436.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 17920-35-3 | C6H8N2O | 124.143 g/mol
Det er et vigtigt organisk mellemprodukt. Det kan bruges inden for agrokemiske, farmaceutiske og farvestofområder.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Det ′er et vigtigt organisk mellemprodukt. Det kan bruges inden for agrokemiske, farmaceutiske og farvestofområder.
Opløselighed Lidt opløseligt i
vand.
Bemærkninger
Air Sensitive. Opbevar væk fra luft. Opbevares køligt, tørt i tæt lukket beholder. Med tilstrækkelig ventilation. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 17920-35-3
Molekylær formel C6H8N2O
Molekylvægt (g/mol) 124.143
MDL nummer MFCD04972542
InChI nøgle DEUALFRBMNMGDS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-amino-6-methoxypyridine, 6-methoxy-pyridin-2-ylamine, 6-methoxy-2-pyridinamine, 6-methoxypyrid-2-ylamine, 6-methoxy-2-pyridylamine, 2-amino-6-methoxy pyridine, 2-pyridinamine, 6-methoxy, methoxypyridin-6-amine, acmc-209efc, 6-methoxy-2-aminopyridin
PubChem CID 580053
IUPAC navn 6-methoxypyridin-2-amin
SMIL COC1=CC=CC(=N1)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Amino-6-methoxypyridine
Farve Brun
Mængde 5 g
FN nummer UN2810
Beilstein 115179
Følsomhed Air Sensitive
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water.
Formel vægt 124.14
Procent renhed 97%
Fysisk form Væske