Få mere at vide
2-Amino-6-methoxybenzothiazole, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Amino-6-methoxybenzothiazole |
| CAS | 1747-60-0 |
| Molekylær formel | C8H8N2OS |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | (6-Methoxybenzothiazol-2-yl)amine, 2-Amino-6-methoxybenzothiazole, 6-(Methyloxy)-1,3-benzothiazol-2-amine, 6-Methoxy-1,3-benzothiazol-2-amine, 6-Methoxy-1,3-benzothiazol-2-ylamine, 6-Methoxy-2-aminobenzothiazole, 6-Methoxy-2-benzothiazolamine, 6-Methoxybenzo[d]thiazol-2-amine, NSC 27516 |
| InChI formel | InChI=1S/C8H8N2OS/c1-11-5-2-3-6-7(4-5)12-8(9)10-6/h2-4H,1H3,(H2,9,10) |
| SMIL | COc1ccc2nc(N)sc2c1 |
| IUPAC navn | 6-methoxy-1,3-benzothiazol-2-amine |
| Molekylvægt (g/mol) | 180.23 |