Learn More
2-Amino-6-methoxybenzoic acid, 97%
Product Code. 15427057
Change view
Click to view available options
Quantity:
1 g
Unit Size:
1g
Product Code. Quantity Unit Size
15427057 1 g 1g
1 options
Product Code. 15427057 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. H34128.03
 Restricted Item
På lager
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Request Bulk or Custom Format
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
CAS: 53600-33-2 | C8H9NO3 | 167.164 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
CAS 53600-33-2
Melting Point ∽85°C (decomposition)
Molecular Formula C8H9NO3
MDL Number MFCD01941328
Quantity 1 g
Synonym 6-methoxyanthranilic acid, 6-amino-o-anisic acid, 2-amino-6-methoxy-benzoic acid, 2-amino-6-methoxybenzoicacid, benzoic acid, 2-amino-6-methoxy, 6-methoxy anthranilic acid, pubchem4706, 3-amino-2-carboxyanisole, 6-methoxy-anthranilic acid, 2-carboxy-3-methoxyaniline
InChI Key DYZDIWNRWSNVPT-UHFFFAOYSA-N
SMILES COC1=CC=CC(=C1C(=O)O)N
IUPAC Name 2-amino-6-methoxybenzoic acid
Molecular Weight (g/mol) 167.164
PubChem CID 2735357
Formula Weight 167.16
Percent Purity 97%
Chemical Name or Material 2-Amino-6-methoxybenzoic acid
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
RUO – Research Use Only
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.