Få mere at vide
2-Amino-6-mercaptopurine-9-D-riboside Hydrate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Amino-6-mercaptopurine-9-D-riboside Hydrate |
| Analyt- eller komponentnavne | 2-Amino-6-mercaptopurine-9-D-riboside Hydrate |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| InChI formel | InChI=1S/C10H13N5O4S.H2O/c11-10-13-7-4(8(20)14-10)12-2-15(7)9-6(18)5(17)3(1-16)19-9;/h2-3,5-6,9,16-18H,1H2,(H3,11,13,14,20);1H2/t3-,5-,6-,9-;/m1./s1 |
| Løsningstype | Neat |
| Industry Type | Pharmaceutical |
| Mængde | 1 g |