missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2-amino-6-iodopurin, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Amino-6-iodopurine |
| CAS | 19690-23-4 |
| Molekylær formel | C5H4IN5 |
| Mængde | 10 g |
| Synonym | 6-Iodo-9H-purin-2-amine, NSC 45154 |
| InChI formel | InChI=1S/C5H4IN5/c6-3-2-4(9-1-8-2)11-5(7)10-3/h1H,(H3,7,8,9,10,11) |
| SMIL | IC1=C2N=CN=C2NC(=N)N1 |
| IUPAC navn | 6-jod-1,3-dihydropurin-2-imin |
| Molekylvægt (g/mol) | 261.02 |
| Formel vægt | 260.9511 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?