Få mere at vide
2-amino-6-hydroxybenzoic acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-amino-6-hydroxybenzoic acid |
| CAS | 567-62-4 |
| Molekylær formel | C7H7NO3 |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H7NO3/c8-4-2-1-3-5(9)6(4)7(10)11/h1-3,9H,8H2,(H,10,11) |
| SMIL | Nc1cccc(O)c1C(=O)O |
| IUPAC navn | 2-amino-6-hydroxybenzoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 153.14 |
| Formel vægt | 153.0426 |