Få mere at vide
2-Amino-6-hydroxy-8-mercaptopurine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Amino-6-hydroxy-8-mercaptopurine |
| CAS | 6324-72-7 |
| Molekylær formel | C5 H5 N5 O S |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C5H5N5OS/c6-4-8-2-1(3(11)10-4)7-5(12)9-2/h(H5,6,7,8,9,10,11,12) |
| SMIL | Nc1nc(O)c2nc(S)[nH]c2n1 |
| IUPAC navn | 2-amino-8-sulfanyl-9H-purin-6-ol |
| Molekylvægt (g/mol) | 183.19 |
| Formel vægt | 183.0215 |