Få mere at vide
2-Amino-6-heptenoic Acid Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Amino-6-heptenoic Acid Hydrochloride |
| CAS | 89895-48-7 |
| Molekylær formel | C7H14ClNO2 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 2-Amino-6-heptenoic Acid Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C7H13NO2.ClH/c1-2-3-4-5-6(8)7(9)10;/h2,6H,1,3-5,8H2,(H,9,10);1H |
| SMIL | NC(C(O)=O)CCCC=C.Cl |
| IUPAC navn | 2-aminohept-6-enoic acid hydrogen chloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 179.64 |
| Formel vægt | 179.07 |