Få mere at vide
2-Amino-6-fluorobenzothiazol, TRC
Artikelnummer. 30347360
Skift visning
Mængde:
500 mg
Artikelnummer. Mængde
30347360 500 mg
1 options
Artikelnummer. 30347360 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA634633500MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Amino-6-fluorobenzothiazole
CAS 348-40-3
Molekylær formel C7H5FN2S
Mængde 500 mg
Synonym 6-Fluoro-2-benzothiazolamine, 2-Amino-6-fluoro-1,3-benzothiazole, 2-Amino-6-fluorobenzothiazole, 6-Fluoro-1,3-benzothiazol-2-amine, 6-Fluoro-1,3-benzothiazol-2-ylamine, 6-Fluoro-2-aminobenzothiazole, 6-Fluorobenzo[d]thiazol-2-amine, 6-Fluorobenzothiazol-2-amine, 6-Fluorobenzothiazol-2-ylamine, NSC 266095, SKA 18
InChI formel InChI=1S/C7H5FN2S/c8-4-1-2-5-6(3-4)11-7(9)10-5/h1-3H,(H2,9,10)
SMIL Fc1ccc2NC(=N)Sc2c1
IUPAC navn 6-fluor-1,3-benzothiazol-2-amin
Molekylvægt (g/mol) 168.19
Formel vægt 168.0157