Få mere at vide
2-Amino-6-fluorobenzothiazol, 99%
Artikelnummer. 11498307
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11498307 1 g 1g
11408317 5 g 5g
11418317 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11498307 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A18383.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 22-12-2026
CAS: 348-40-3 | C7H5FN2S | 168,189 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 348-40-3
Molekylær formel C7H5FN2S
Molekylvægt (g/mol) 168.189
MDL nummer MFCD00013336
InChI nøgle CJLUXPZQUXVJNF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-amino-6-fluorobenzothiazole, 6-fluorobenzo d thiazol-2-amine, 6-fluoro-benzothiazol-2-ylamine, 2-benzothiazolamine, 6-fluoro, 6-fluoro-2-benzothiazolamine, 2-amino-6-fluoro benzothiazole, 2-amino-6-fluoro-1,3-benzothiazole, 6-fluorobenzothiazole-2-ylamine, pubchem14467, maybridge1_006546
PubChem CID 319954
IUPAC navn 6-fluor-1,3-benzothiazol-2-amin
SMIL C1=CC2=C(C=C1F)SC(=N2)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Amino-6-fluorobenzothiazole
Smeltepunkt 183 °C til 185 °C
Mængde 1 g
Formel vægt 168.19
Procent renhed 99%