Få mere at vide
2-amino-6-ethylpyridin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11419436
Skift visning
Mængde:
2.5 g
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
2.5g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11419436 2.5 g 2.5g
11429436 10 g 10g
11439436 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11419436 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A19146.88
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 21717-29-3 | C7H10N2 | 122.171 g/mol
Virkningen af jod på 2-amino-6-ethylpyridin i et alkalisk medium giver 2-amino-5-iod-6-ethylpyridin.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Virkningen af jod på 2-amino-6-ethylpyridin
i et alkalisk medium giver 2-amino-5-iod-6-ethylpyridin.
Opløselighed Lidt opløseligt i
vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 21717-29-3
Molekylær formel C7H10N2
Molekylvægt (g/mol) 122.171
MDL nummer MFCD00218265
InChI nøgle JXKAUUVMXZIJNZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-amino-6-ethylpyridine, 6-ethyl-2-pyridinamine, 2-pyridinamine, 6-ethyl, 6-ethyl-2-pyridylamine, acmc-1clku, 2-pyridinamine,6-ethyl, 2-amino-6-ethyl-pyridine, 6-ethyl-pyridin-2-ylamine
PubChem CID 89021
IUPAC navn 6-ethylpyridin-2-amin
SMIL CCC1=NC(=CC=C1)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Amino-6-ethylpyridine
Lugt Unpleasant
Mængde 2.5 g
FN nummer UN2810
Formel vægt 122.17
Procent renhed 97%