Få mere at vide
2-Amino-6-(cyclopropylamino)-9H-purine, Mikromol™
Artikelnummer. 30049973
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30049973 25 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30049973 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM3249.180025
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
2-Amino-6-(cyclopropylamino)-9H-purine
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6-N-cyclopropyl-9H-purine-2,6-diamine
CAS 120503-69-7
Analyt- eller komponentnavne 6-N-cyclopropyl-9H-purine-2,6-diamine
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C8 H10 N6
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Abacavir Impurity 1, 1293U86 (GR 264149X), GW 466608X, GW 470921X, GW 403126X, GW 357662X, GW 444710X, abacavir (as the succinate salt)
InChI formel InChI=1S/C8H10N6/c9-8-13-6-5(10-3-11-6)7(14-8)12-4-1-2-4/h3-4H,1-2H2,(H4,9,10,11,12,13,14)
SMIL Nc1nc(NC2CC2)c3nc[nH]c3n1
IUPAC navn 6-N-cyclopropyl-9H-purine-2,6-diamine
Molekylvægt (g/mol) 190.21
Mængde 25 mg
Formel vægt 190.097 g/mol