Få mere at vide
2-Amino-6-chloropyridine, 98%
Artikelnummer. 11369815
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11369815 1 g 1g
11379815 5 g 5g
11389815 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11369815 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L19836.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 45644-21-1 | C5H5ClN2 | 128.559 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 45644-21-1
Molekylær formel C5H5ClN2
Molekylvægt (g/mol) 128.559
MDL nummer MFCD00234068
InChI nøgle OBYJTLDIQBWBHM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-amino-6-chloropyridine, 2-chloro-6-aminopyridine, 2-pyridinamine, 6-chloro, 6-chloro-2-pyridinamine, 6-chloro-pyridin-2-ylamine, pyridine, 2-amino-6-chloro, 6-chloropyridin-2-ylamine, 6-chloro-2-pyridylamine, 6-amino-2-chloropyridine, 2-amino-6-chloropyridine 6-chloropyridin-2-ylamine
PubChem CID 206246
IUPAC navn 6-chlorpyridin-2-amin
SMIL C1=CC(=NC(=C1)Cl)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Amino-6-chloropyridine
Smeltepunkt 69°C to 72°C
Mængde 1 g
Beilstein 108669
Formel vægt 128.56
Procent renhed 98%