Få mere at vide
2-Amino-6-chloropyridine, 97%
Artikelnummer. 10758468 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10758468 5 g Glasflaske 5g
10649579 1 g Glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10758468 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 429500050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 45644-21-1 | C5H5ClN2 | 128.56 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 45644-21-1
Molekylær formel C5H5ClN2
Molekylvægt (g/mol) 128.56
MDL nummer MFCD00234068
InChI nøgle OBYJTLDIQBWBHM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-amino-6-chloropyridine, 2-chloro-6-aminopyridine, 2-pyridinamine, 6-chloro, 6-chloro-2-pyridinamine, 6-chloro-pyridin-2-ylamine, pyridine, 2-amino-6-chloro, 6-chloropyridin-2-ylamine, 6-chloro-2-pyridylamine, 6-amino-2-chloropyridine, 2-amino-6-chloropyridine 6-chloropyridin-2-ylamine
PubChem CID 206246
IUPAC navn 6-chlorpyridin-2-amin
SMIL C1=CC(=NC(=C1)Cl)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Amino-6-chloropyridine
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 72.0°C to 73.5°C
Farve Brun til Orange
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Mængde 5 g
Formel vægt 128.56
Procent renhed 97%
Fysisk form Powder or Low Melting Solid
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Amino-6-chloropyridine
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.