Få mere at vide
2-amino-6-chloropyrazin, 95%
Artikelnummer. 15418528
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15418528 100 g 100g
15498518 5 g 5g
15408528 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15418528 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H61934.22
CAS: 33332-28-4 | C4H4ClN3 | 129,547 g/mol
2-Amino-6-chlorpyrazin anvendes til fremstilling af A2B-adenosinreceptorantagonister og andre biologisk aktive forbindelser.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 2-Amino-6-chlorpyrazin anvendes til fremstilling af A2B-adenosinreceptorantagonister og
andre biologisk aktive forbindelser.
Opløselighed
Opløselig i dimethylsulfoxid og methanol.
Bemærkninger
Opbevares på køligt, godt ventileret område. Hold beholderen tæt lukket. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 33332-28-4
Molekylær formel C4H4ClN3
Molekylvægt (g/mol) 129.547
MDL nummer MFCD00055024
InChI nøgle JTPXVCKCLBROOJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-amino-6-chloropyrazine, 2-chloro-6-aminopyrazine, 2-pyrazinamine, 6-chloro, pyrazinamine, 6-chloro, 6-chloro-pyrazin-2-ylamine, 6-chloro-2-pyrazinamine, 6-chloropyrazin-2-ylamine, 2-amino-6-chloro-pyrazine, 6-chloropyrazine-2-ylamine, 6-amino-2-chloropyrazine
PubChem CID 118458
IUPAC navn 6-chlorpyrazin-2-amin
SMIL C1=C(N=C(C=N1)Cl)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Amino-6-chloropyrazine
Mængde 100 g
Opløselighedsinformation Opløselig i dimethylsulfoxid og methanol.
Formel vægt 129.55
Procent renhed 95%
Fysisk form Fast stof