Få mere at vide
2-amino-6-chloropyrazin, 95%
Beskrivelse
2-Amino-6-chlorpyrazin anvendes til fremstilling af A2B-adenosinreceptorantagonister og andre biologisk aktive forbindelser.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
andre biologisk aktive forbindelser.
Opløselighed
Opløselig i dimethylsulfoxid og methanol.
Bemærkninger
Opbevares på køligt, godt ventileret område. Hold beholderen tæt lukket. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Amino-6-chloropyrazine |
| Mængde | 25 g |
| Opløselighedsinformation | Soluble in dimethyl sulfoxide and methanol. |
| Formel vægt | 129.55 |
| Procent renhed | 95% |
| Fysisk form | Fast stof |