Få mere at vide
2-amino-6-kloropurin, TRC
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | 2-Amino-6-chloropurine |
| Mængde | 50 g |
| InChI formel | InChI=1S/C5H4ClN5/c6-3-2-4(9-1-8-2)11-5(7)10-3/h1H,(H3,7,8,9,10,11) |
| Formel vægt | 169.0155 |