Få mere at vide
2-Amino-6-chloropurine riboside, 95%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15486399
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15486399 1 g 1g
15496399 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15486399 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J64468.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-08-2026
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2004-07-1
Molekylær formel C10H12ClN5O4
Molekylvægt (g/mol) 301.69
MDL nummer MFCD00005735
InChI nøgle TXWHPSZYRUHEGT-UHFFFAOYNA-N
Synonym 2-amino-6-chloropurine riboside, 2-amino-6-chloropurine-9-riboside
PubChem CID 46874491
IUPAC navn (3R,4S,5R)-2-(2-amino-6-chlorpurin-9-yl)-5-(hydroxymethyl)oxolan-3,4-diol
SMIL C1=NC2=C(N1C3C(C(C(O3)CO)O)O)N=C(N=C2Cl)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Amino-6-chloropurine riboside
Smeltepunkt 165°C to 167°C
Farve Hvid
Mængde 1 g
Formel vægt 301.69
Procent renhed 95%
Fysisk form Pulver