Få mere at vide
2-amino-6-chloropurin, 99%
Artikelnummer. 11493717
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11493717 5 g 5g
11483717 1 g 1g
11403727 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11493717 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A18195.06
 Begrænset vare
På lager
CAS: 10310-21-1 | C5H4ClN5 | 169,57 g/mol
2-Amino-6-chlorpurin finder dets anvendelse i den enzymatiske syntese af 2a-deoxyguanosin, 9-alkylpuriner og (R)- og (S)-N-(2-phosphonomethoxypropyl)-derivater af purin- og pyrimidinbaser.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2-Amino-6-chlorpurin finder sine anvendelser i den enzymatiske syntese af 2′ -deoxyguanosin, 9-alkylpuriner og (R)- og (S)-N-(2-phosphonomethoxypropyl)-derivater af purin- og pyrimidinbaser.
Opløselighed Opløselighed i 1mol/L
NaOH; meget svag uklarhed.
Bemærkninger
Opbevares væk fra oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10310-21-1
Molekylær formel C5H4ClN5
Molekylvægt (g/mol) 169.57
MDL nummer MFCD00075252
InChI nøgle RYYIULNRIVUMTQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-amino-6-chloropurine, 6-chloroguanine, 6-chloro-9h-purin-2-amine, 6-chloro-2-aminopurine, 2-amino-6-chlorpurine, 1h-purin-2-amine, 6-chloro, purine, 2-amino-6-chloro, 6-chloro-7h-purin-2-ylamine, 2-amino-6-chloro-purin, 2-amino-6-chloro-purine
PubChem CID 5360349
ChEBI CHEBI:72345
IUPAC navn 6-chlor-7H-purin-2-amin
SMIL NC1=NC(Cl)=C2NC=NC2=N1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Amino-6-chloropurine
Smeltepunkt >300 °C
Mængde 5 g
Beilstein 9626
Formel vægt 169.57
Procent renhed 99%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Amino-6-chloropurine
Signalord
  • Advarsel
Hazard Category
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Hazard Statement
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Precautionary Statement
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: 6-Chloro-7H-purin-2-ylamine