Få mere at vide
2-Amino-6-chloropurine-9-riboside, 99%, Thermo Scientific™
Produktkod. 15576016 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Mængde:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Mængde unitSize
15576016 5 g 5g
15566016 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 15576016 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 226390050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Kemiska identifierare
CAS 2004-07-1
Molekylær formel C10H12ClN5O4
Molekylvægt (g/mol) 301.69
InChI nøgle TXWHPSZYRUHEGT-UHFFFAOYNA-N
Specifikationer
Kemisk navn eller materiale 2-Amino-6-chloropurine-9-riboside
Smeltepunkt 165.0°C to 175.0°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96% min. (HPLC)
Mængde 5 g
Specifik rotation -35
Synonym 2-amino-6-chloropurine riboside, 2-amino-6-chloropurine-9-riboside
Opløselighedsinformation Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in dmso,methanol
SMIL C1=NC2=C(N1C3C(C(C(O3)CO)O)O)N=C(N=C2Cl)N
IUPAC navn (3R,4S,5R)-2-(2-amino-6-chlorpurin-9-yl)-5-(hydroxymethyl)oxolan-3,4-diol
PubChem CID 46874491
Formel vægt 301.69
Procent renhed 99%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2-Amino-6-chloropurine-9-riboside
Signalord
  • Advarsel
Riskkategorier
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faroangivelser
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Skyddsangivelse
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
RUO– Kun brug til forskning
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.