Få mere at vide
2-Amino-6-chloropurine-9-riboside, 99%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15566016 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15566016 1 g 1g
15576016 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15566016 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 226390010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Kemiske identifikatorer
CAS 2004-07-1
Molekylær formel C10H12ClN5O4
Molekylvægt (g/mol) 301.69
InChI nøgle TXWHPSZYRUHEGT-UHFFFAOYNA-N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Amino-6-chloropurine-9-riboside
Smeltepunkt 165.0°C to 175.0°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Mængde 1 g
Specifik rotation -35
Synonym benzoic acid, 4-chlorophenyl ester, p-chlorophenol benzoate, p-chlorophenyl benzoate, benzoic acid 4-chlorophenyl ester, benzoic acid, p-chlorophenyl ester, 4-chlorophenylbenzoate, acmc-1cina, cbmicro_005244, 4-chlorophenyl benzoate
Opløselighedsinformation Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in dmso,methanol
SMIL NC1=NC(Cl)=C2N=CN(C3OC(CO)C(O)C3O)C2=N1
IUPAC navn (4-chlorophenyl) benzoate
PubChem CID 347761
Formel vægt 301.69
Procent renhed 99%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Amino-6-chloropurine-9-riboside
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.