Få mere at vide
2-Amino-6-(chloromethyl)-4(3H)-pteridinon (>90%), TRC
Artikelnummer. 30328057
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
30328057 50 mg
1 options
Artikelnummer. 30328057 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA60287550MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6-(Chloromethyl)pterin
CAS 873397-19-4
Molekylær formel C7 H6 Cl N5 O
Mængde 50 mg
Synonym 4(3H)-Pteridinone, 2-amino-6-(chloromethyl)-, 4-Pteridinol, 2-amino-6-(chloromethyl)- (5CI), 2-Amino-6-(chloromethyl)-4(3H)-pteridinone, 6-(Chloromethyl)pterin
InChI formel InChI=1S/C7H6ClN5O/c8-1-3-2-10-5-4(11-3)6(14)13-7(9)12-5/h2H,1H2,(H3,9,10,12,13,14)
SMIL NC1=NC(=O)c2nc(CCl)cnc2N1
IUPAC navn 2-amino-6-(chloromethyl)-1H-pteridin-4-one
Molekylvægt (g/mol) 211.61
Formel vægt 211.0261