Få mere at vide
2-amino-6-chlorobenzothiazol, 99%
Artikelnummer. 11357499
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11357499 25 g 25g
11347499 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11357499 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H27877.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 24-12-2026
CAS: 95-24-9 | C7H5ClN2S | 184,641 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 95-24-9
Molekylær formel C7H5ClN2S
Molekylvægt (g/mol) 184.641
MDL nummer MFCD00053557
InChI nøgle VMNXKIDUTPOHPO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-amino-6-chlorobenzothiazole, 6-chlorobenzothiazol-2-ylamine, 2-benzothiazolamine, 6-chloro, 6-chlorobenzo d thiazol-2-amine, 6-chloro-benzothiazol-2-ylamine, unii-2u337t5ufg, 6-chloro-2-benzothiazolamine, benzothiazole, 2-amino-6-chloro, 6-chlorobenzothiazole-2-ylamine, c7h4brcln2s
PubChem CID 7226
IUPAC navn 6-chlor-1,3-benzothiazol-2-amin
SMIL C1=CC2=C(C=C1Cl)SC(=N2)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Amino-6-chlorobenzothiazole
Smeltepunkt 199 °C til 201 °C
Mængde 25 g
Formel vægt 184.64
Procent renhed 99%