Få mere at vide
2-amino-6-chlorbenzothiazol, 99 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10477150 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10477150 10 g Glasflaske 10g
10361134 50 g Glasflaske 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10477150 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 136400100
 Begrænset vare
På lager
Kemiske identifikatorer
CAS 95-24-9
Molekylær formel C7H5ClN2S
Molekylvægt (g/mol) 184.65
MDL nummer MFCD00053557
InChI nøgle VMNXKIDUTPOHPO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-amino-6-chlorobenzothiazole, 6-chlorobenzothiazol-2-ylamine, 2-benzothiazolamine, 6-chloro, 6-chlorobenzo d thiazol-2-amine, 6-chloro-benzothiazol-2-ylamine, unii-2u337t5ufg, 6-chloro-2-benzothiazolamine, benzothiazole, 2-amino-6-chloro, 6-chlorobenzothiazole-2-ylamine, c7h4brcln2s
PubChem CID 7226
IUPAC navn 6-chlor-1,3-benzothiazol-2-amin
SMIL C1=CC2=C(C=C1Cl)SC(=N2)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Amino-6-chlorobenzothiazole
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 197 °C til 201 °C
Farve Hvid til beige
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98,5% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Mængde 10 g
Formel vægt 184.65
Procent renhed 99%
Fysisk form Krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Amino-6-chlorobenzothiazole
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /