Få mere at vide
2-Amino-6-chlorobenzonitril, TRC
Artikelnummer. 30310098
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30310098 1 g
1 options
Artikelnummer. 30310098 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA6177831G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Amino-6-chlorobenzonitrile
CAS 6575-11-7
Molekylær formel C7H5ClN2
Mængde 1 g
SMIL Nc1cccc(Cl)c1C#N
Molekylvægt (g/mol) 152.58
Formel vægt 152.0141