Få mere at vide
2-amino-6-chlorobenzonitril, 98%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Amino-6-chlorobenzonitrile |
| Smeltepunkt | 133 °C til 137 °C |
| Mængde | 5 g |
| Molekylær formel | C7H5ClN2 |
| FN nummer | UN3439 |
| Beilstein | 2717090 |
| Synonym | 6-chloroanthranilonitrile, benzonitrile, 2-amino-6-chloro, 2-amino-6-chloro-benzonitrile, 3-chloro-2-cyanoaniline, pubchem4614, acmc-1b6zr, 6-amino-2-chlorobenzonitrile, ksc497g6t, 2-amino-6-chloro benzonitrile, benzonitrile,2-amino-6-chloro |
| InChI nøgle | MEJVTQKBWPYBFG-UHFFFAOYSA-N |
| Molekylvægt (g/mol) | 152.58 |
| Formel vægt | 152.58 |
| Vis mere |