Få mere at vide
2-Amino-6-chlorobenzonitrile, 98%
Artikelnummer. 11317036
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11317036 1 g 1g
11327036 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11317036 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L06883.03
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 6575-11-7 | C7H5ClN2 | 152.58 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6575-11-7
MDL nummer MFCD00015546
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Amino-6-chlorobenzonitrile
Smeltepunkt 133°C to 137°C
Mængde 1 g
Molekylær formel C15H15BrClN2O4P
FN nummer UN3439
Beilstein 2717090
Synonym 6-Chloroanthranilonitrile
InChI nøgle QEIFSLUFHRCVQL-UHFFFAOYSA-N
Molekylvægt (g/mol) 433.62
Formel vægt 152.58
Procent renhed 98%