missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

2-amino-6-chlor-4-pyrimidinol, TRC

Artikelnummer. 30310675
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30310675 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30310675 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA6031955G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 2-Amino-6-chloro-4-pyrimidinol
CAS 1194-21-4
Molekylær formel C4H4ClN3O
Mængde 5 g
Synonym 2-Amino-4-chloro-6-hydroxypyrimidine, 2-Amino-4-chloropyrimidine-6-one, 2-Amino-4-hydroxy-6-chloropyrimidine, 2-Amino-6-chloro-3H-pyrimidin-4-one, 2-Amino-6-chloro-4(1H)-pyrimidinone, 2-Amino-6-chloro-4(3H)-pyrimidinone
InChI formel InChI=1S/C4H4ClN3O/c5-2-1-3(9)8-4(6)7-2/h1H,(H3,6,7,8,9)
SMIL ClC(NC(N)=N1)=CC1=O
IUPAC navn 2-amino-6-chloropyrimidin-4(1H)-one
Molekylvægt (g/mol) 145.55
Formel vægt 145
Produkttitel
Vælg et problem

By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.