Få mere at vide
2-amino-6-chlor-4-(diethylamino)pyrimidin, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10331710
Skift visning
Mængde:
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10331710 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
1 options
Artikelnummer. 10331710 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. MAY00271DA
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-amino-6-chloro-4-(diethylamino)pyrimidine
CAS 116895-09-1
Emballage Ravfarvet glasflaske
Molekylær formel C8H13ClN4
MDL nummer MFCD00664696
Mængde 1 g
Synonym 2-amino-6-chloro-4-diethylamino pyrimidine, 6-chloro-n4,n4-diethylpyrimidine-2,4-diamine, 6-chloro-n∼4∼,n∼4∼-diethyl-2,4-pyrimidinediamine, 6-chloro-n*4*,n*4*-diethyl-pyrimidine-2,4-diamine, 2-amino-6-chloropyrimidin-4-yl diethylamine, acmc-20alz2, 6-chloro-n∼4∼,n∼4∼-diethylpyrimidine-2,4-diamine, 2,4-pyrimidinediamine, 6-chloro-n∼4∼,n∼4∼-diethyl, 2,4-pyrimidinediamine,6-chloro-n4,n4-diethyl-diethyl, 6-chloro-n4,n4-diethyl-pyrimidine-2,4-diamine
InChI nøgle JZPXSIGRVGTURL-UHFFFAOYSA-N
SMIL CCN(CC)C1=CC(Cl)=NC(N)=N1
IUPAC navn 6-chlor-4-N,4-N-diethylpyrimidin-2,4-diamin
Molekylvægt (g/mol) 200.67
PubChem CID 1484287
Formel vægt 200.67
Procent renhed 97%