Få mere at vide
2-Amino-6-klor-3-nitropyridin, 98%
Beskrivelse
Det er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der anvendes i organisk syntese, lægemidler, agrokemikalier og farvestoffer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
mellemprodukt, der anvendes i organisk syntese, farmaceutiske produkter, agrokemikalier og farvestoffer.
Opløselighed
Lidt opløseligt i vand. Opløselig i dimethylsulfoxid og chloroform.
Bemærkninger
Opbevares køligt og tørt. Hold beholderen tæt lukket. Inkompatibel med oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Amino-6-chloro-3-nitropyridine |
| Smeltepunkt | 192 °C til 196 °C |
| Farve | Gul |
| Mængde | 100 g |
| FN nummer | UN2811 |
| Beilstein | 474607 |
| Opløselighedsinformation | Let opløselig i vand. Opløselig i dimethylsulfoxid og kloroform. |
| Formel vægt | 173.56 |
| Procent renhed | 98% |
| Fysisk form | Krystallinsk |