Få mere at vide
2-Amino-6-chloro-3-nitropyridine, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15255978 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15255978 5 g 5g
15245978 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15255978 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 186030050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Kemiske identifikatorer
CAS 27048-04-0
Molekylær formel C5H4ClN3O2
Molekylvægt (g/mol) 173.56
MDL nummer MFCD00044350
InChI nøgle WERABQRUGJIMKQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-amino-6-chloro-3-nitropyridine, 2-amino-3-nitro-6-chloropyridine, 6-chloro-3-nitro-2-pyridylamine, 6-chloro-3-nitro-2-pyridinamine, 6-amino-2-chloro-5-nitropyridine, 6-chloro-3-nitropyridin-2-ylamine, 6-chloro-3-nitro-pyridin-2-ylamine, 2-pyridinamine, 6-chloro-3-nitro, 6-chloro-3-nitro-pyridin-2-amine, zlchem 113
PubChem CID 2724035
IUPAC navn 6-chloro-3-nitropyridin-2-amine
SMIL NC1=NC(Cl)=CC=C1[N+]([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Amino-6-chloro-3-nitropyridine
Smeltepunkt 193.0°C to 198.0°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96% min. (HPLC)
Emballage Glass bottle
Mængde 5 g
Formel vægt 173.56
Procent renhed 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Amino-6-chloro-3-nitropyridine, 97%
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.