Få mere at vide
2-amino-6-chloro-3-hydroxybenzoic acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-amino-6-chloro-3-hydroxybenzoic acid |
| CAS | 629652-73-9 |
| Molekylær formel | C7H6NO3Cl |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H6ClNO3/c8-3-1-2-4(10)6(9)5(3)7(11)12/h1-2,10H,9H2,(H,11,12) |
| SMIL | C1=CC(=C(C(=C1O)N)C(=O)O)Cl |
| IUPAC navn | 2-amino-6-chloro-3-hydroxybenzoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 187.58 |
| Formel vægt | 187.0036 |